2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 86.2 EUR
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Kookpunt: 145 °C
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858095
CAS nummer: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II