Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 38 EUR
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836511
CAS nummer: 937636-18-5