2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 277 EUR
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20526383
CAS nummer: 1289043-16-8