4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 EUR
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17287664
CAS nummer: 816449-68-0