Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 283 EUR
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22544332
CAS nummer: 1393561-99-3