3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 32.2 EUR
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15202208
CAS nummer: 214554-16-2