3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 723 EUR
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BF₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27918528
CAS nummer: 871507-67-4