5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501602-1G PC501602-250MG PC501602-5G
APOSPC501602-1GEA 168 EUR
APOSPC501602-1G APOSPC501602-250MG APOSPC501602-5G
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 6-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formule: C₈H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053106
CAS nummer: 920481-01-2