2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 247 EUR
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₃F₂IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17016040
CAS nummer: 531508-54-0