3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 49.7 EUR
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20659871
CAS nummer: 816449-67-9