Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 387 EUR
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24447977
CAS nummer: 1262419-96-4