2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50163-1G PC50163-250MG PC50163-5G
APOSPC50163-1GEA 109 EUR
APOSPC50163-1G APOSPC50163-250MG APOSPC50163-5G
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Formule: C₁₄H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066870
CAS nummer: 2375008-66-3