3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 1650 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Kookpunt: 136…138 °C
Smeltpunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12197272
CAS nummer: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III