2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 957 EUR
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅FN₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28798466
CAS nummer: 1804044-62-9