2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 345 EUR
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Smeltpunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737914
CAS nummer: 1807071-21-1