3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 76 EUR
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22544368
CAS nummer: 1289005-85-1