4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 579 EUR
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20489194
CAS nummer: 1286278-34-9