3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 22 EUR
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.026 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13689251
CAS nummer: 1210824-63-7