7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 577 EUR
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28967912
CAS nummer: 1781503-02-3