4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 789 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390862
CAS nummer: 87967-37-1