5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 337 EUR
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238.029 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526767
CAS nummer: 1258650-63-3