2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501748-1G PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA 58.4 EUR
APOSPC501748-1G APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390858
CAS nummer: 1261875-41-5