2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 29.2 EUR
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28061449
CAS nummer: 1404115-38-3