4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 760 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570394
CAS nummer: 1822786-35-5