2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501764-1G PC501764-250MG PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA 579 EUR
APOSPC501764-1G APOSPC501764-250MG APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037266
CAS nummer: 1935178-59-8