2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 577 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28141929
CAS nummer: 1805575-76-1