2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 713 EUR
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28141933
CAS nummer: 1823559-40-5
UN: 3261
ADR: 8 III