3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501785-1G PC501785-250MG PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA 588 EUR
APOSPC501785-1G APOSPC501785-250MG APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18910221
CAS nummer: 1379358-71-0
UN: 1759
ADR: 8,III