2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 586 EUR
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29037263
CAS nummer: 1694842-86-8