4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501812-1G PC501812-250MG PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA 701 EUR
APOSPC501812-1G APOSPC501812-250MG APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Formule: C₈H₅BrF₂
MW: 219.026 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28360633
CAS nummer: 160975-98-4