2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501827-10G PC501827-1G PC501827-5G
APOSPC501827-10GEA 408 EUR
APOSPC501827-10G APOSPC501827-1G APOSPC501827-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505067
CAS nummer: 1451392-82-7