5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50183-1G PC50183-250MG PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA 525 EUR
APOSPC50183-1G APOSPC50183-250MG APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255263
CAS nummer: 1211540-75-8