2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 267 EUR
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28141932
CAS nummer: 1823576-75-5