2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 950 EUR
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28141935
CAS nummer: 1823576-81-3