2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 957 EUR
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26684588
CAS nummer: 1522140-28-8