5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50184-1G PC50184-250MG PC50184-5G
APOSPC50184-1GEA 0 EUR
APOSPC50184-1G APOSPC50184-250MG APOSPC50184-5G
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₃IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23382317
CAS nummer: 1408279-59-3