4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501849-1G PC501849-250MG PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA 736 EUR
APOSPC501849-1G APOSPC501849-250MG APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847141
CAS nummer: 486460-10-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable