3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 90.6 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987589
CAS nummer: 1250444-23-5