Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50187-1G PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA 0 EUR
APOSPC50187-1G APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038782
CAS nummer: 850864-56-1