3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 58.4 EUR
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390951
CAS nummer: 259243-49-7