5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50188-1G PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA 0 EUR
APOSPC50188-1G APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15528708
CAS nummer: 1211536-83-2