2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 409 EUR
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738823
CAS nummer: 1805027-31-9