3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 629 EUR
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₃BrFIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28739587
CAS nummer: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III