2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 228 EUR
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27949835
CAS nummer: 354574-32-6