2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501887-100MG PC501887-1G
APOSPC501887-100MGEA 22 EUR
APOSPC501887-100MG APOSPC501887-1G
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737917
CAS nummer: 1805523-88-9
UN: 3261
ADR: 8,III