3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 526 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrFIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049290
CAS nummer: 1935372-87-4