4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501895-1G PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-1GEA 57 EUR
APOSPC501895-1G APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698453
CAS nummer: 83189-99-5