2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501897-10G PC501897-1G PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA 575 EUR
APOSPC501897-10G APOSPC501897-1G APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698447
CAS nummer: 1214349-53-7