2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 33.7 EUR
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737918
CAS nummer: 1807071-26-6
UN: 3265
ADR: 8,II