3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 234 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28739824
CAS nummer: 1350117-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III